Stampa…
5-Methylpyrazin-2(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-5-methylpyrazine
OR40054-1G OR40054-5G
APOSOR40054-1GEA 205 EUR
APOSOR40054-1G APOSOR40054-5G
5-Methylpyrazin-2(1H)-one
5-Methylpyrazin-2(1H)-one
Formula: C5H6N2O
Peso molecolare: 110,1139 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01693937
CAS Number: 20721-17-9