Stampa…
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40051-100G OR40051-25G
APOSOR40051-100GEA 209 EUR
APOSOR40051-100G APOSOR40051-25G
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C5H4N2O3
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11978170
CAS Number: 34604-60-9