Stampa…
2-Bromo-5-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4005-1G OR4005-25G OR4005-5G
APOSOR4005-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4005-1G APOSOR4005-25G APOSOR4005-5G
2-Bromo-5-iodobenzoic acid
2-Bromo-5-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrIO₂
Punto di fusione: 171…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079716
CAS Number: 25252-00-0