Stampa…
2-Chloro-5-methylpyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40049-1G OR40049-250MG
APOSOR40049-1GEA 172 EUR
APOSOR40049-1G APOSOR40049-250MG
2-Chloro-5-methylpyrazine 97%
2-Chloro-5-methylpyrazine
Formula: C₅H₅ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00055039
CAS Number: 59303-10-5