Stampa…
2-(Aminomethyl)pyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR40048-1G OR40048-5G OR40048-10G
APOSOR40048-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40048-1G APOSOR40048-5G APOSOR40048-10G
2-(Aminomethyl)pyrazine 97%
2-(Aminomethyl)pyrazine
Formula: C₅H₇N₃
Punto di ebollizione: 87…88 °C/3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00673149
CAS Number: 20010-99-5