Stampa…
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400479-1G OR400479-25G OR400479-5G
APOSOR400479-1GEA 17.6 EUR
APOSOR400479-1G APOSOR400479-25G APOSOR400479-5G
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₃
Peso molecolare: 186,4000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039878
CAS Number: 385370-80-9