2-Bromo-3-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR400475-1G
OR400475-25G
OR400475-5G
APOSOR400475-1GEA
23.4
EUR
APOSOR400475-1G
APOSOR400475-25G
APOSOR400475-5G
2-Bromo-3-iodopyridine
2-Bromo-3-iodopyridine
Formula:
C₅H₃BrIN Peso molecolare: 283,89 g/mol Punto di fusione: 95…97 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09056782 CAS Number: 265981-13-3 |