Stampa…
3-(Benzyloxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR400474-1G OR400474-5G
APOSOR400474-1GEA 0 EUR
APOSOR400474-1G APOSOR400474-5G
3-(Benzyloxy)benzoic acid
3-(Benzyloxy)benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00527901
CAS Number: 69026-14-8