Stampa…
3-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Benzyloxybenzaldehyde
OR400472-25G OR400472-5G
APOSOR400472-25GEA 60.9 EUR
APOSOR400472-25G APOSOR400472-5G
3-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
3-(Benzyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Punto di fusione: 55…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003367
CAS Number: 1700-37-4