Stampa…
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR400468-1G OR400468-250MG
APOSOR400468-1GEA 26.3 EUR
APOSOR400468-1G APOSOR400468-250MG
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 99%
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₃
Peso molecolare: 186,4006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08277278
CAS Number: 179898-50-1