Stampa…
5-Chlorobenzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR400452-25G OR400452-5G
APOSOR400452-25GEA 98.9 EUR
APOSOR400452-25G APOSOR400452-5G
5-Chlorobenzoxazole
5-Chlorobenzoxazole
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216939
CAS Number: 17200-29-2