Stampa…
2-Chloro-6-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400451-25G OR400451-5G
APOSOR400451-25GEA 85.7 EUR
APOSOR400451-25G APOSOR400451-5G
2-Chloro-6-nitrophenol
2-Chloro-6-nitrophenol
Formula: C₆H₄ClNO₃
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024233
CAS Number: 603-86-1