Di(N-succinimidyl) carbonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR40045-100G
OR40045-250G
OR40045-25G
APOSOR40045-100GEA
55.1
EUR
APOSOR40045-100G
APOSOR40045-250G
APOSOR40045-25G
Di(N-succinimidyl) carbonate 97%
Di(N-succinimidyl) carbonate
Formula:
C₉H₈N₂O₇ Punto di fusione: 190 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009767 CAS Number: 74124-79-1 EINECS: 277-730-3 |