Stampa…
2-Amino-6-chlorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400447-25G OR400447-5G
APOSOR400447-25GEA 281 EUR
APOSOR400447-25G APOSOR400447-5G
2-Amino-6-chlorophenol
2-Amino-6-chlorophenol
Formula: C₆H₆ClNO
Punto di fusione: 80…81 °C
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07801210
CAS Number: 38191-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III