Stampa…
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzoate
OR40042-1G OR40042-5G OR40042-25G
APOSOR40042-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40042-1G APOSOR40042-5G APOSOR40042-25G
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₉H₉NO₆
Punto di fusione: 159…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203667
CAS Number: 42590-00-1