Stampa…

2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol

OR40041-25G OR40041-5G
APOSOR40041-25GEA 85.8 EUR
APOSOR40041-25G APOSOR40041-5G
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di fusione: 59…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004626
CAS Number: 612-14-6
EINECS: 210-293-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR