Stampa…
3-Iodo-4-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
OR400409-1G OR400409-5G
APOSOR400409-1GEA 94.5 EUR
APOSOR400409-1G APOSOR400409-5G
3-Iodo-4-nitrophenol
3-Iodo-4-nitrophenol
Formula: C₆H₄INO₃
Peso molecolare: 265,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11617270
CAS Number: 50590-07-3