Stampa…
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-butyl N-(azetidin-3-ylmethyl)carbamate
OR40040-1G OR40040-5G
APOSOR40040-1GEA 132 EUR
APOSOR40040-1G APOSOR40040-5G
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 186,255 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861760
CAS Number: 91188-15-7