Stampa…
Alcol ottilico primario 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: n-Octanol
OR40039-10L OR40039-2.5L
APOSOR40039-10LEA 328 EUR
APOSOR40039-10L APOSOR40039-2.5L
Alcol ottilico primario 98%
Alcol ottilico primario
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 193…195 °C
Punto di fusione: –16 °C
Densità: 0,825 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002988
CAS Number: 111-87-5
EINECS: 203-917-6