Stampa…
6-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromophthalide
OR400356-1G OR400356-5G
APOSOR400356-1GEA 71.3 EUR
APOSOR400356-1G APOSOR400356-5G
6-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
6-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
Formula: C₈H₅BrO₂
Peso molecolare: 213,0281 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428561
CAS Number: 19477-73-7