Stampa…
1-Ethynyl-4-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitrophenylacetylene
OR400334-1G OR400334-5G OR400334-25G
APOSOR400334-1GEA 14.7 EUR
APOSOR400334-1G APOSOR400334-5G APOSOR400334-25G
1-Ethynyl-4-nitrobenzene 95%
1-Ethynyl-4-nitrobenzene
Formula: C₈H₅NO₂
Peso molecolare: 147,13 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024794
CAS Number: 937-31-5