Stampa…
3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR400323-10G OR400323-1G OR400323-5G
APOSOR400323-10GEA 186 EUR
APOSOR400323-10G APOSOR400323-1G APOSOR400323-5G
3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrClO
Peso molecolare: 219,4600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797226
CAS Number: 188813-05-0