Stampa…
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400314-1G OR400314-25G OR400314-5G
APOSOR400314-1GEA 52.2 EUR
APOSOR400314-1G APOSOR400314-25G APOSOR400314-5G
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₉H₈Br₂O₂
Punto di fusione: 79…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04114319
CAS Number: 78471-43-9