Stampa…
Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400313-1G OR400313-250MG OR400313-5G
APOSOR400313-1GEA 89.9 EUR
APOSOR400313-1G APOSOR400313-250MG APOSOR400313-5G
Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₉H₈Br₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11505949
CAS Number: 79670-17-0