Stampa…
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
OR400300-1G OR400300-250MG OR400300-5G
APOSOR400300-1GEA 85.8 EUR
APOSOR400300-1G APOSOR400300-250MG APOSOR400300-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Formula: C₉H₈BrClO₂
Peso molecolare: 263,5200 g/mol
Punto di ebollizione: 149…152 °C/8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06804577
CAS Number: 668262-52-0