Stampa…
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4003-1G OR4003-5G
APOSOR4003-1GEA 71.6 EUR
APOSOR4003-1G APOSOR4003-5G
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid 97%
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₅
Punto di fusione: 96…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01114642
CAS Number: 135159-25-0