Stampa…
4-(Imidazol-1-yl)benzylamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR40029-1G OR40029-10G OR40029-5G
APOSOR40029-1GEA 274 EUR
APOSOR40029-1G APOSOR40029-10G APOSOR40029-5G
4-(Imidazol-1-yl)benzylamine 95+%
4-(Imidazol-1-yl)benzylamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Peso molecolare: 173,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213154
CAS Number: 65113-25-9