Stampa…
4-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dimethyl-4-methoxybenzaldehyde
OR400287-1G OR400287-5G
APOSOR400287-1GEA 69.8 EUR
APOSOR400287-1G APOSOR400287-5G
4-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
4-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261755
CAS Number: 39250-90-3