Stampa…
Methyl-2-methoxy-4-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-methoxy-4-methylbenzoate
OR400251-25G OR400251-5G
APOSOR400251-25GEA 238 EUR
APOSOR400251-25G APOSOR400251-5G
Methyl-2-methoxy-4-methylbenzoate
Methyl-2-methoxy-4-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782177
CAS Number: 81245-24-1