Stampa…
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40025-25G OR40025-10G OR40025-100G
APOSOR40025-25GEA 24.8 EUR
APOSOR40025-25G APOSOR40025-10G APOSOR40025-100G
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester
Formula: C₁₁H₁₈O₅
Punto di ebollizione: 144 °C/0,6mmHg
Densità: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009210
CAS Number: 6317-49-3