Stampa…
2-Bromo-4-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzene
OR400245-25G OR400245-5G OR400245-1G
APOSOR400245-25GEA 111 EUR
APOSOR400245-25G APOSOR400245-5G APOSOR400245-1G
2-Bromo-4-nitrophenol
2-Bromo-4-nitrophenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Peso molecolare: 218,01 g/mol
Punto di fusione: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656567
CAS Number: 5847-59-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III