Stampa…
4-Methoxypyrimidin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-methoxypyrimidine
OR40024-1G OR40024-250MG
APOSOR40024-1GEA 23.4 EUR
APOSOR40024-1G APOSOR40024-250MG
4-Methoxypyrimidin-2-amine
4-Methoxypyrimidin-2-amine
Formula: C₅H₇N₃O
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00619233
CAS Number: 155-90-8