Stampa…
2-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR400229-1G OR400229-5G
APOSOR400229-1GEA 59.6 EUR
APOSOR400229-1G APOSOR400229-5G
2-Methoxy-4-methylbenzonitrile
2-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847156
CAS Number: 53078-69-6