Stampa…
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400212-5G OR400212-1G
APOSOR400212-5GEA 90.2 EUR
APOSOR400212-5G APOSOR400212-1G
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
Formula: C₈H₆BrClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683063
CAS Number: 825-40-1