Stampa…
3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400210-1G OR400210-5G OR400210-25G
APOSOR400210-1GEA 88.7 EUR
APOSOR400210-1G APOSOR400210-5G APOSOR400210-25G
3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,1455 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703367
CAS Number: 80410-57-7