Stampa…
Methyl-2-chloro-5-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-chloro-5-iodobenzoate
OR400205-1G OR400205-5G OR400205-25G
APOSOR400205-1GEA 16.1 EUR
APOSOR400205-1G APOSOR400205-5G APOSOR400205-25G
Methyl-2-chloro-5-iodobenzoate
Methyl-2-chloro-5-iodobenzoate
Formula: C₈H₆ClIO₂
Peso molecolare: 296,4900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779253
CAS Number: 620621-48-9