3-Bromophenyl methyl sulphone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇BrO₂S Punto di fusione: 102…107 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095326 CAS Number: 34896-80-5 |