Stampa…
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40019-1G OR40019-5G
APOSOR40019-1GEA 56.7 EUR
APOSOR40019-1G APOSOR40019-5G
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate 96%
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate
Formula: C₁₁H₁₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11053807
CAS Number: 716-43-8