Stampa…
4-Iodo-2-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Iodo-1-methoxy-2-nitrobenzene
OR400184-1G OR400184-5G
APOSOR400184-1GEA 72.7 EUR
APOSOR400184-1G APOSOR400184-5G
4-Iodo-2-nitroanisole
4-Iodo-2-nitroanisole
Formula: C₇H₆INO₃
Peso molecolare: 279,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08060933
CAS Number: 52692-09-8