Stampa…
4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR400179-1G OR400179-5G OR400179-250MG
APOSOR400179-1GEA 37.9 EUR
APOSOR400179-1G APOSOR400179-5G APOSOR400179-250MG
4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619131
CAS Number: 827-32-7