4-Iodo-3-nitrobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR400150-1G
OR400150-5G
OR400150-25G
APOSOR400150-1GEA
21.9
EUR
APOSOR400150-1G
APOSOR400150-5G
APOSOR400150-25G
4-Iodo-3-nitrobenzoic acid 97%
4-Iodo-3-nitrobenzoic acid
Formula:
C₇H₄INO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00502399 CAS Number: 35674-27-2 |