Stampa…
4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR400141-25G OR400141-5G
APOSOR400141-25GEA 132 EUR
APOSOR400141-25G APOSOR400141-5G
4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrNO₃
Peso molecolare: 230,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204031
CAS Number: 163596-75-6