6-Bromo-3-coumaranone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR40014-5G
OR40014-1G
OR40014-250MG
APOSOR40014-5GEA
317
EUR
APOSOR40014-5G
APOSOR40014-1G
APOSOR40014-250MG
6-Bromo-3-coumaranone
6-Bromo-3-coumaranone
Formula:
C₈H₅BrO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08437617 CAS Number: 201809-69-0 |