Stampa…
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate
OR400138-1G OR400138-25G OR400138-5G
APOSOR400138-1GEA 58.2 EUR
APOSOR400138-1G APOSOR400138-25G APOSOR400138-5G
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆INO₄
Peso molecolare: 307,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064223
CAS Number: 89976-27-2