Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 3-oxo-3-(thiophen-2-yl)propanoate, 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionic acid Ethyl ester
OR400136-10G
OR400136-5G
APOSOR400136-10GEA
135
EUR
APOSOR400136-10G
APOSOR400136-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate 97%
Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate
Formula:
C₉H₁₀O₃S Peso molecolare: 198,24 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00542649 CAS Number: 13669-10-8 |