Stampa…
6-Iodoanthranilic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400135-100MG OR400135-1G OR400135-250MG
APOSOR400135-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR400135-100MG APOSOR400135-1G APOSOR400135-250MG
6-Iodoanthranilic acid 98%
6-Iodoanthranilic acid
Formula: C₇H₆INO₂
Punto di ebollizione: 372 °C/760mmHg
Punto di fusione: 145…147 °C
Flash Pt: 178,9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774160
CAS Number: 20776-52-7