Stampa…
5-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40013-1G OR40013-250MG
APOSOR40013-1GEA 51 EUR
APOSOR40013-1G APOSOR40013-250MG
5-Bromobenzofuran-3(2H)-one
5-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Formula: C₈H₅BrO₂
Peso molecolare: 213,0300 g/mol
Punto di fusione: 102…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738724
CAS Number: 54450-20-3