Stampa…
4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR400118-1G OR400118-5G
APOSOR400118-1GEA 59.7 EUR
APOSOR400118-1G APOSOR400118-5G
4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₉BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16987757
CAS Number: 102169-44-8