Stampa…
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
OR400108-1G OR400108-25G OR400108-5G
APOSOR400108-1GEA 58.2 EUR
APOSOR400108-1G APOSOR400108-25G APOSOR400108-5G
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,0706 g/mol
Punto di fusione: 38…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789141
CAS Number: 16740-73-1
UN: 3261
ADR: 8,III