Stampa…
2-Bromo-3-chlorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR400100-1G OR400100-5G OR400100-10G
APOSOR400100-1GEA 32.1 EUR
APOSOR400100-1G APOSOR400100-5G APOSOR400100-10G
2-Bromo-3-chlorobenzaldehyde
2-Bromo-3-chlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrClO
Peso molecolare: 219,4600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699536
CAS Number: 74073-40-8